Learn More
Hirschmann™ Microscope Slides with Ground Edges
Examine objects with steadiness. Perfect for sturdy examination of objects under a microscope.
87.62€ - 595.00€
Spécification
Edges | Bords rodés 90° |
---|---|
Épaisseur (métrique) | de 0,95 à 1,05 mm |
Longueur (métrique) | 76 mm |
Largeur (métrique) | 26 mm |
Couleur | Extra-blanc |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10009680
|
Hirschmann™
8210101 |
ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EC | |||||||
10073971
|
Hirschmann™
8210103 |
ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EC |
122.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11622239
|
Hirschmann™
8210104 |
CE conforme à la norme IVD 98/79 CE |
595.00€
5000 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ground Edges 90°C ISO 8037/l
- With LOT number on packaging
- CE acc. to IVD 98/79 EC
Spécification
Bords rodés 90° | |
76 mm | |
Extra-blanc |
de 0,95 à 1,05 mm | |
26 mm | |
76 x 26 mm |