Learn More
Hirschmann™ Microscope Slides with Ground Edges
Examine objects with steadiness. Perfect for sturdy examination of objects under a microscope.
Marque:  Hirschmann™ 8210103
Code produit. 10073971
  • 126.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bords rodés, 90°C, ISO 8037/l
  • Avec le numéro de LOT sur l’emballage
  • CE selon la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Spécification
76 mm
90°, rodé
Extra-blanc
76 x 26 mm
26 mm
de 0,95 à 1,05 mm
ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EC