Learn More
Hirschmann™ Microscope Slides with Ground Edges
Examine objects with steadiness. Perfect for sturdy examination of objects under a microscope.
Marque: Hirschmann™ 8210104
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bords rodés, 90°C, ISO 8037/l
- Avec le numéro de LOT sur l’emballage
- CE selon la norme IVD 98/79 CE
Spécification
76 mm | |
100 x 50/Paquet | |
de 0,95 à 1,05 mm | |
CE conforme à la norme IVD 98/79 CE | |
76 x 26 mm |
26 mm | |
90°, rodé | |
Extra-blanc | |
Conditionnement pour climat tropical, utiliser de préférence sous 6 mois après la livraison |