Learn More
Thermo Scientific™ Preparation Rack, 96-well, with cover
Rack de préparation d’échantillons à 96 puits Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ PRK0963
29.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Rack de préparation d’échantillons à 96 puits Thermo Scientific™.
Pour tous les tubes de 0,2 ml, tubes en barrettes, plaques PRC de 24 puits Piko™ et plaques sans jupe ou à demi-jupe de 96 puits.
- Rack bleu, couvercle transparent
- L’encombrement standard s’adapte aux rotors de centrifugeuses de microplaques
- Le couvercle transparent permet d’empiler et de visualiser facilement les échantillons
Comprend :
Recommandé dans les cas suivants :
La manipulation, la préparation et la conservation des échantillons
Spécification
Rack de microplaques | |
Tubes de 0,2 ml | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
5 racks |
Bleu / transparent, Transparent | |
Rectangle | |
5 racks |