Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ General Protocol
Effectuez des tâches courantes quotidiennes dans ces étuves à protocole général, qui offrent une solution de chauffage et de séchage sûre et idéale pour la recherche et les besoins cliniques ou industriels.
Marque:  Thermo Scientific™ 51029342
6312.41 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 12605316
  • 7728.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol permettent d’exécuter des applications courantes simplement et en toute sécurité. Ces étuves sont des solutions de chauffage et de séchage idéales pour les besoins de la recherche et les besoins cliniques ou industriels.
Les étuves Heratherm General Protocol offrent le choix entre la convection par gravité pour un séchage et un chauffage en douceur ou la convection mécanique pour un séchage et un chauffage plus rapides et une plus grande uniformité de température. Les unités de convection par gravité sont conçues pour protéger les échantillons délicats tout en offrant une uniformité de température de ±4°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,4°C à 150°C. Les modèles à convection mécanique offrent une uniformité de température de ±4,0°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,4°C à 150°C.
  • Cinq tailles (60, 100, 180, 400 ou 750 L)
  • Températures de fonctionnement de 50° à 250°C
  • Système d’alarme automatique en cas de surchauffe pour protéger les échantillons
  • Consommation énergétique généralement basse
  • Minuterie intégrée
  • Excellent rapport encombrement/volume
  • Chambres en acier galvanisé résistant à la corrosion avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
  • Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
  • Fonctionnement facile par boutons tactiles et contrôle par microprocesseur
  • Facile d’accès : les portes peuvent être ouvertes à plus de 180°C
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ General Protocol >
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.