Learn More
Thermo Scientific™ Cadre génétique, 25 μl (1,0 x 1,0 cm)
Les joints d’étanchéité Gene Frame pour analyses in-situ sont dotés d’un système adhésif double intensité qui facilite le retrait des cadres après utilisation.
Marque:  Thermo Scientific™ AB0576
68.08 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11550294
  • 148.00€ / 100 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 100 lamelles rigides pour simplifier la manipulation et obtenir des hybridations uniformes
Description
Description
Les joints d’étanchéité Thermo Scientific Gene Frame sont dotés d’adhésifs d’intensités différentes de chaque côté du cadre ; le côté qui adhère au verre est doté d’un adhésif facile à décoller tandis que l’autre côté, qui colle à la lamelle, crée un lien plus fort. Cela signifie que lorsque la lamelle est retirée, en raison de la disparité entre l’intensité des différents adhésifs, le cadre se décolle simultanément sans qu’aucun résidu collant ne reste sur la lame.
Points clés
• Le scellage étanche aux gaz empêche la perte de réactif liée à l’évaporation
• Peuvent résister à des températures de 97°C
• Conçus pour une utilisation avec des lames de microscope standard
• Le cadre et la lamelle peuvent être retirés en même temps sans laisser de résidus
• Peuvent être autoclavés ou stérilisés par irradiation UV
• Toutes les boîtes Gene Frame sont livrées avec 100 lamelles
• Lamelles rigides pour simplifier la manipulation et obtenir des hybridations uniformes
• Épaisseur des joints Gene Frame : 0,25 mm
Applications
• PCR in situ
Dangereux : non
>Condition de conservation : ambiante
Certifications
Certifiées exemptes de DNase, de RNase et d’ADN génomique humain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 lamelles
0,25 mL
Cadre des lames Microarray
0,25 mm
Universel
Gene Frame
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cadre génétique, 25 μl (1,0 x 1,0 cm) > Capacité de 25 μl