Learn More
Thermo Scientific™ Aluminum Support, tube/plate rack, 96-well
Le portoir en aluminium Thermo Scientific™ peut être utilisé pour la préparation d’échantillons, le thermoscellage et la distribution automatique.
Marque: Thermo Scientific™ PRK1963
133.86 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez vos opérations de préparation d’échantillons, de thermoscellage et de distribution automatique à l’aide du portoir en aluminium Thermo Scientific™.
Disponible au format 96 et 384 puits.
- Pour lʼétanchéité à la chaleur et la distribution automatisée
- Lʼempreinte standard sʼadapte aux stations de travail robotiques
- Peut être chauffé ou refroidi pour faciliter la préparation des échantillons
Comprend :
Recommandées dans les cas suivants :
Manipulation d’échantillons, préparation d’échantillons, thermoscellage, distribution automatisée
Spécification
Rack de microplaques | |
Plaques (96 puits) | |
Rectangle | |
1 rack |
Bleu | |
Aluminium | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.