Learn More
Witeg™ Micropipettes
Les micropipettes Witeg™ sont des pipettes microlitre monocanal, précises, robustes et pratiques.
195.00€
Spécification
Précision | 1,6 μl, ≤ 0,6 μl |
---|---|
ClipTip | Embout éjecteur |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec | Distribution de précision |
Nombre de canaux | 1 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11899903
|
Witeg™
5 402 200 |
20 à 200 μl |
195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11825844
|
Witeg™
5 402 901 |
200 à 1000 μl |
195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pipette de haute qualité conçue en Allemagne
- Proposé à un prix économique.
- Parfaites pour des applications de laboratoire précises
- 7 modèles monocanal à code couleur
- Hautes exactitude et précision selon DIN EN ISO8655-2
- Conception ergonomique et faible poids
- Force de ressort optimisée pour un pipetage confortable
- Construction robuste et stable
- Éjecteur de pointes et piston en acier inox
- Convient à toutes les marques établies de pointes de pipettes
- Entièrement autoclavable à 121°C (le filtre de 5000 ml n'est pas autoclavable)
- Certificat individuel et numéro de série
- Marquage DE-M selon la loi allemande sur l'étalonnage
Spécification
1,6 μl, ≤ 0,6 μl | |
Autoclavable | |
1 | |
Distributeur de précision |
Embout éjecteur | |
Distribution de précision | |
Micropipette | |
1 unité |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Witeg™ Micropipettes