Learn More
Witeg™ Micropipettes
Les micropipettes Witeg™ sont des pipettes microlitre monocanal, précises, robustes et pratiques.
Marque:  Witeg™ 5 402 200
Code produit. 11899903
  • 195.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pipette de haute qualité conçue en Allemagne
  • Proposé à un prix économique.
  • Parfaites pour des applications de laboratoire précises
  • 7 modèles monocanal à code couleur
  • Hautes exactitude et précision selon DIN EN ISO8655-2
  • Conception ergonomique et faible poids
  • Force de ressort optimisée pour un pipetage confortable
  • Construction robuste et stable
  • Éjecteur de pointes et piston en acier inox
  • Convient à toutes les marques établies de pointes de pipettes
  • Entièrement autoclavable à 121°C (le filtre de 5000 ml n'est pas autoclavable)
  • Certificat individuel et numéro de série
  • Marquage DE-M selon la loi allemande sur l'étalonnage
Spécification
Spécification
1,6 μl, ≤ 0,6 μl
Autoclavable
Distribution de précision
Micropipette
Distributeur de précision
Embout éjecteur
Jaune
1
20 à 200 μl
1 unité
Nom du produit
Witeg™ Micropipettes > Plage de volume (métrique) 20 à 200 μl