Learn More
Witeg™ Micropipettes
Les micropipettes Witeg™ sont des pipettes microlitre monocanal, précises, robustes et pratiques.
Marque: Witeg™ 5 402 901
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pipette de haute qualité conçue en Allemagne
- Proposé à un prix économique.
- Parfaites pour des applications de laboratoire précises
- 7 modèles monocanal à code couleur
- Hautes exactitude et précision selon DIN EN ISO8655-2
- Conception ergonomique et faible poids
- Force de ressort optimisée pour un pipetage confortable
- Construction robuste et stable
- Éjecteur de pointes et piston en acier inox
- Convient à toutes les marques établies de pointes de pipettes
- Entièrement autoclavable à 121°C (le filtre de 5000 ml n'est pas autoclavable)
- Certificat individuel et numéro de série
- Marquage DE-M selon la loi allemande sur l'étalonnage
Spécification
1,6 μl, ≤ 3 μl | |
Autoclavable | |
Distribution de précision | |
Micropipette | |
Distributeur de précision |
Embout éjecteur | |
Bleu | |
1 | |
200 à 1000 μl | |
1 unité |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Witeg™ Micropipettes > Plage de volume (métrique) 200 à 1000 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu