Learn More
Micronova™ Manches SSU à déconnexion rapide en acier inox
Les manches en acier inox électropoli fondamental avec accessoires à déconnexion rapide fonctionnent avec tous les adaptateurs de serpillières et outils de nettoyage Micronova série QD.Disponibles en longueurs fixe et extensible.
Marque: Micronova™ SSU-1S
190.29 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le manche passe tout entier à l'autoclave
Les manches SSU à déconnexion rapide en acier inox Micronova sont fabriqués en acier inox 304 électropoli avec des composants en polycétone qui assurent des connexions robustes et résistantes pour une utilisation efficace et durable.L’accessoire de déconnexion rapide inclus est conçu pour être utilisé avec les adaptateurs de serpillières et les outils de nettoyage série QD.
- Manches fondamentaux adaptables à tous les systèmes de nettoyage Micronova
- Acier inox électropoli avec composants en polycétone
- Des connexions solides et résistantes pour une utilisation durable
- Disponible en longueurs fixe ou extensible :
- Manches de longueur fixe disponibles : de 20 cm (8 po) à 1,5 m (5 po)
- Manches extensibles disponibles : de 1 m (3 po) à 3 m (10 po)
- Pour une utilisation avec tous les adaptateurs de la série QD
- Peuvent être utilisés avec les outils et cadres QP avec ajout de l’adaptateur SSA
- Bonne compatibilité avec les désinfectants
- Autoclavables
Spécification
Manche extensible universel | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage | |
Serpillères | |
Raccords en acier inoxydable 304, électropoli, polycétone, Polyketone |
38 à 72 pouces | |
de 96,5 à 183 cm | |
Produits chimiques, Corrosion | |
Boutons-pression | |
Manche de serpillière pour nettoyage et désinfection des salles blanches |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
040808-000 | Certificat de conformité | 27/11/2023 | SSU-1S |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
4Heures
9Minutes
1Secondes
37