Learn More
Micronova™ Manches SSU à déconnexion rapide en acier inox
Code produit. p-102358 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Type de produit:
Manche extensible
Manche extensible universel
Poignée extensible, accessoire à déconnexion rapide
Poignée fixe
Poignée fixe, accessoire à déconnexion rapide
Longueur (impériale):
12 in
14 à 23 po
18 à 36 pouces
25 po
37 po
38 à 72 pouces
38 à 72 po
47 à 80 in
51 po
61 in
De 62 à 120 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13177506
Marque: Micronova™ SSU8
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les manches en acier inox électropoli fondamental avec accessoires à déconnexion rapide fonctionnent avec tous les adaptateurs de serpillières et outils de nettoyage Micronova série QD.Disponibles en longueurs fixe et extensible.
Le manche passe tout entier à l'autoclave
Les manches SSU à déconnexion rapide en acier inox Micronova sont fabriqués en acier inox 304 électropoli avec des composants en polycétone qui assurent des connexions robustes et résistantes pour une utilisation efficace et durable.L’accessoire de déconnexion rapide inclus est conçu pour être utilisé avec les adaptateurs de serpillières et les outils de nettoyage série QD.
  • Manches fondamentaux adaptables à tous les systèmes de nettoyage Micronova
  • Acier inox électropoli avec composants en polycétone
  • Des connexions solides et résistantes pour une utilisation durable
  • Disponible en longueurs fixe ou extensible :
    • Manches de longueur fixe disponibles : de 20 cm (8 po) à 1,5 m (5 po)
    • Manches extensibles disponibles : de 1 m (3 po) à 3 m (10 po)
  • Pour une utilisation avec tous les adaptateurs de la série QD
  • Peuvent être utilisés avec les outils et cadres QP avec ajout de l’adaptateur SSA
  • Bonne compatibilité avec les désinfectants
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Manche extensible
Couleur Gray
Longueur (impériale) 14 à 23 po
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) de 35,5 à 58 cm
Autoclavable Autoclavable
Résistant à Produits chimiques, Corrosion
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Serpillères
Description Manche à déconnexion rapide
À utiliser avec (application) Manche de serpillière pour nettoyage et désinfection des salles blanches
Color-coded No
Matériau Raccords en acier inoxydable 304, électropoli, polycétone, Polyketone