Learn More
Fisherbrand™ Ustensiles combinés cuillère / spatule en acier inox
Utilisez un seul outil pour deux tâches. Les ustensiles combinés cuillère / spatule en acier inox Nickel Electro™ mesurent les liquides et les poudres avec l’extrémité en forme de cuillère et divisent et séparent les matériaux avec l’extrémité en forme de spatule.
Marque:  Fisherbrand™ 2010
Code produit. 11756597
  • 37.70€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
L’ustensile à double usage mesure les liquides et les poudres fines avec l’extrémité en forme de cuillère ; et divise et sépare les matériaux avec l’extrémité en forme de spatule.
  • En acier inox.
Spécification
Spécification
10 Paquets
Autoclavable
Spatule
Applications stériles
120 x 20 mm
Acier inoxydable
Stérile
2 mL
Finition brillante
20 mm
-196°C à +550°C
120 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Ustensiles combinés cuillère / spatule en acier inox > Dimensions (L x l) : 150 x 18 mm