Learn More
Micronova™ Housses pour serpillères en polyester SnapMop™
Ultra léger, sèche rapidement Les housses de serpillère à franges Micronova™ Polyester SnapMop™ sont lavables, autoclavables et réutilisables.
Marque: Micronova™ MZSM56-14
599.45 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Description
Les housses pour serpillères à tête plate Micronova SnapMop™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SnapMop™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
- Housses pour serpillières à franges à tête plate à clipser
- Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à différents tissus
- Attaches à clipser en acier inox
- Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
- Le polyester 100 % maille lisse NovaPoly — assure une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
- Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
- Polymaille — 100 % polyester avec une couche de maille, offre une surface de frottement léger
- Peau de chamois absorbante NovaLite — absorbante avec une bonne résistance au frottement
- Disponibles sans intérieur en mousse pour l’essuyage et la désinfection rapides
- Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
- Les housses de 9 pouces sont parfaites pour les passages et les espaces de taille réduite
- Les housses de 14 et 18 pouces sont parfaites pour les sols, les murs et les plafonds
- S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
- Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
- Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
- Lavable pour réutilisation
- Autoclavables
Spécification
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) | |
MZSM56-14 | |
14 in | |
35,6 cm | |
12,7 cm | |
Produits chimiques | |
24/boîte | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |
Housse pour serpillère à tête plate | |
Blanc | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
5 in | |
Non | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. | |
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, polyester à maille lisse 100 %, Polyester |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
047002-000 | Certificat de conformité | 26/12/2024 | MZSM56-14 |
046090-000 | Certificat de conformité | 12/12/2024 | MZSM56-14 |
045073-000 | Certificat de conformité | 15/10/2024 | MZSM56-14 |
044809-000 | Certificat de conformité | 12/08/2024 | MZSM56-14 |
044471-000 | Certificat de conformité | 19/07/2024 | MZSM56-14 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %