Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en PS ELISA à 96 puits Microlon™
En PS transparent pour une visibilité maximale. Les microplaques ELISA en PS à 96 puits Greiner Bio-One™ Microlon™ sont testées lors d’un immunoessai colorimétrique pour les applications de recherche immunologique.
204.00€ - 318.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Propriété de liaison | Traitement de surface | Modèle de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Propriété de liaison | Traitement de surface | Modèle de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10577091
|
Greiner Bio-One
655061 |
À liaison élevée | Microlon 600 | Puits étalon |
318.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10144771
|
Greiner Bio-One
655001 |
À liaison moyenne | Microlon 200 | Puits étalon |
241.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10043211
|
Greiner Bio-One
655081 |
À liaison moyenne | Microlon 600 | Puits de cheminée |
253.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10680932
|
Greiner Bio-One
655080 |
À liaison moyenne | Microlon 200 | Puits de cheminée |
204.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Traçabilité à partir de la production via un système de numéros LOT défini
- Fabriquée en polystyrène cristal transparent
- L’encombrement est compatible avec les systèmes automatisés
- Espacement entre puits : 9 mm
- Codage alphanumérique des puits
- Adapté aux mesures de transmission
- Spécifiquement traités pour fournir une meilleure liaison protéique
- Profil de puits : Fond en F / standard (fond plat)
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
PS | |
Plat |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
40/boîte |