Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en PS ELISA à 96 puits Microlon™
En PS transparent pour une visibilité maximale. Les microplaques ELISA en PS à 96 puits Greiner Bio-One™ Microlon™ sont testées lors d’un immunoessai colorimétrique pour les applications de recherche immunologique.
Marque:  Greiner Bio-One 655081
Code produit. 10043211
  • 253.00€ / 40 pièces
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Traçabilité à partir de la production via un système de numéros LOT défini
  • Fabriquée en polystyrène cristal transparent
  • L’encombrement est compatible avec les systèmes automatisés
  • Espacement entre puits : 9 mm
  • Codage alphanumérique des puits
  • Adapté aux mesures de transmission
  • Spécifiquement traités pour fournir une meilleure liaison protéique
  • Profil de puits : Fond en F / standard (fond plat) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
À liaison moyenne
Sans couvercle
Transparent
96
Microlon 600
40/boîte
Étalon
8 x 12
PS
Non stérile
Plat
Puits de cheminée