Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en PS ELISA à 96 puits Microlon™
En PS transparent pour une visibilité maximale. Les microplaques ELISA en PS à 96 puits Greiner Bio-One™ Microlon™ sont testées lors d’un immunoessai colorimétrique pour les applications de recherche immunologique.
Marque: Greiner Bio-One 655080
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Traçabilité à partir de la production via un système de numéros LOT défini
- Fabriquée en polystyrène cristal transparent
- L’encombrement est compatible avec les systèmes automatisés
- Espacement entre puits : 9 mm
- Codage alphanumérique des puits
- Adapté aux mesures de transmission
- Spécifiquement traités pour fournir une meilleure liaison protéique
- Profil de puits : Fond en F / standard (fond plat)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
À liaison moyenne | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
Microlon 200 | |
40/boîte |
Étalon | |
8 x 12 | |
PS | |
Non stérile | |
Plat | |
Puits de cheminée |