Learn More
Fisherbrand™ Filtres en microfibre de verre, grade 261
Fabriqués à partir 100 % de microfibres de verre borosilicaté sans liant. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ sont particulièrement adaptés à la microfiltration grâce à leurs fibres très fines.
24.75€ - 206.00€
Spécification
Poids de base | 52 g/m2 |
---|---|
Format | Disque uni |
Porosité | 1,2 μm |
Durée de filtration | 100 s |
À utiliser avec (application) | Filtration d’eau industrielle, test de liaison aux ligands, filtration de protéines, essais radio-immunologiques, solides en suspension dans l’eau, filtration d’eau potable, prélèvement de cellules |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Matériau | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Matériau | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11512083
|
Fisherbrand™
|
25 mm | Verre borosilicaté | Disque uni |
51.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11704083
|
Fisherbrand™
|
47 mm | Verre borosilicaté | Disque uni |
54.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11532083
|
Fisherbrand™
|
70 mm | Verre borosilicaté | Disque uni |
37.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11714083
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Verre borosilicaté | Disque uni |
109.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11724083
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Verre borosilicaté | Disque uni |
61.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11734083
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Verre borosilicaté | Disque uni |
206.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11744083
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Verre borosilicaté | Disque uni |
153.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11735255
|
Fisherbrand™
|
55 mm | Borosilicate Glass Microfiber | Disc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11881733
|
Fisherbrand™
|
28 mm | Verre borosilicaté | Disc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Capacité de charge élevée
- Excellents niveaux de rétention des particules (taille de pores de 0,7 à 2,7 μm)
- Résistance chimique à de nombreux solvants et réactifs
- Non hygroscopique et biologiquement inerte
- Haute perméabilité à l’air
- Convient pour une utilisation jusqu’à 500°C
Spécification
52 g/m2 | |
1,2 μm | |
Filtration d’eau industrielle, test de liaison aux ligands, filtration de protéines, essais radio-immunologiques, solides en suspension dans l’eau, filtration d’eau potable, prélèvement de cellules | |
500°C |
Disque uni | |
100 s | |
261 | |
0,26 mm |