Learn More
Fisherbrand™ Filtres en microfibre de verre, grade 261
Fabriqués à partir 100 % de microfibres de verre borosilicaté sans liant. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ sont particulièrement adaptés à la microfiltration grâce à leurs fibres très fines.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.02250kg
Code produit. 11512083
  • 51.50€ / 100 pièces
Expédition estimée: 20-09-2024
Description
  • Capacité de charge élevée
  • Excellents niveaux de rétention des particules (taille de pores de 0,7 à 2,7 μm)
  • Résistance chimique à de nombreux solvants et réactifs
  • Non hygroscopique et biologiquement inerte
  • Haute perméabilité à l’air
  • Convient pour une utilisation jusqu’à 500°C
Applications : filtration d’eau industrielle, test de liaison aux ligands, filtration de protéines, dosages radio-immunologiques, solides en suspension dans l’eau (norme EN872), filtration d’eau potable, prélèvement de cellules
Spécification
Spécification
52 g/m2
Disque uni
1,2 μm
Filtration d’eau industrielle, test de liaison aux ligands, filtration de protéines, essais radio-immunologiques, solides en suspension dans l’eau, filtration d’eau potable, prélèvement de cellules
Non hygroscopique
0,01 in
Filtre
Microfiltration
Verre borosilicaté
100 s
261
500deg;C
0,26 mm
25 mm