Learn More
Fisherbrand™ Filtres en microfibre de verre, grade 261
Fabriqués à partir 100 % de microfibres de verre borosilicaté sans liant. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ sont particulièrement adaptés à la microfiltration grâce à leurs fibres très fines.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11735255
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Capacité de chargement élevée
  • Excellents niveaux de rétention des particules (taille des pores de 0.7 à 2.7 μm)
  • Résistance chimique à de nombreux solvants et réactifs
  • Non hygroscopiques et biologiquement inertes
  • Haute perméabilité à l’air
  • Conviennent pour une utilisation jusqu’à 500°C
Applications : filtration d’eau industrielle, test de liaison aux ligands, filtration de protéines, dosages radio-immunologiques, solides en suspension dans l’eau (norme EN872), filtration d’eau potable, prélèvement de cellules
Spécification
Spécification
52 g/m2
Borosilicate Glass Microfiber
1.2 μm
Filtration of industrial water, ligand binding test, Proteins filtration, radio-immuno tests, suspended solids in water, drinking water filtration, cells collection
100 Pack
0.26 mm
Disc
1.2 μm
100 sec.
261
500°C
55 mm