Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres MicroFunnel™ avec membrane GN-6
Les entonnoirs pour filtres MicroFunnel stériles, conditionnés individuellement et prêts à l’emploi réduisent les risques de contamination croisée.
184.00€ - 1705.00€
Spécification
Porosité | 0,45 μm |
---|---|
Stérilité | Sterile |
Matériau (membrane) | Ester de cellulose mixte Metricel GN-6 |
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17174401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4801 |
50/boîte, en vrac | Bulk | 100 ml |
255.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17164401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4800 |
50/boîte | 50/boîte, emballage individuel | 100 ml |
435.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17194411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4815 |
20/boîte | 20/boîte, emballage individuel | 300 ml |
184.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17194401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4804 |
200/boîte | 200/boîte, emballage individuel | 100 ml |
1705.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Le retrait facile par pression de l’entonnoir pour accéder à la membrane – L’absence de torsion signifie moins de microtraumatismes répétés et de déchirements membranaires
- Performances éprouvées de la membrane
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
0,45 μm | |
Sterile | |
Ester de cellulose mixte Metricel GN-6 |