Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres MicroFunnel™ avec membrane GN-6
Les entonnoirs pour filtres MicroFunnel stériles, conditionnés individuellement et prêts à l’emploi réduisent les risques de contamination croisée.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4815
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.39200kg
Description
- Le retrait facile par pression de l’entonnoir pour accéder à la membrane – L’absence de torsion signifie moins de microtraumatismes répétés et de déchirements membranaires
- Performances éprouvées de la membrane
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
300 ml | |
20/boîte | |
20/boîte, emballage individuel |
0,45 μm | |
Sterile | |
Ester de cellulose mixte Metricel GN-6 |