Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres MicroFunnel™ avec membrane GN-6
Les entonnoirs pour filtres MicroFunnel stériles, conditionnés individuellement et prêts à l’emploi réduisent les risques de contamination croisée.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4801
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.84700kg
Description
- Le retrait facile par pression de l’entonnoir pour accéder à la membrane – L’absence de torsion signifie moins de microtraumatismes répétés et de déchirements membranaires
- Performances éprouvées de la membrane
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
100 ml | |
50/boîte, en vrac | |
Bulk |
0,45 μm | |
Sterile | |
Ester de cellulose mixte Metricel GN-6 |