Learn More
BRAND™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Conçus pour accueillir des microtubes à centrifuger de 1,5 ml, les portoirs pour microtubes à centrifuger sont en polypropylène autoclavable et disposent d’une plage de températures de fonctionnement comprise entre -20°C et +90°C.
13.95€ - 87.15€
Spécification
Type de produit | Rack de microtubes à centrifuger |
---|---|
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12095322
|
BRAND™
4341052 |
Rouge | 128 | 5/boîte |
87.15€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10203351
|
BRAND™
4341002 |
Rouge | 84 | 5/boîte |
87.15€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10354741
|
BRAND™
780605 |
Blanc | 20 | 1 |
13.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Conçus pour accueillir des microtubes à centrifuger de 1,5 ml.Les portoirs pour microtubes à centrifuger BrandTech™ BRAND™ sont en PP autoclavable avec une plage de températures de fonctionnement comprise entre -20°C et +90°C.Les versions à 84 tubes et 128 tubes s’adaptent aux tubes de 1,5 ml et sont empilables avec des marquages alphanumériques, tandis que la version à 20 tubes est dotée de positions numérotées et s’adapte aux tubes de 1,5 ml ou de 0,5 ml avec un adaptateur.
- En polypropylène autoclavable (121°C, 2 bar ; conforme à la norme DIN EN 285).
- Les portoirs pour microtubes à centrifuger BRAND™ sont disponibles en versions 20, 84 et 128 tubes.
- Les versions 84 tubes et 128 tubes peuvent accueillir des tubes de 1,5 ml, elles sont empilables et dotées de marquages alphanumériques
- La plage de températures de fonctionnement se situe entre -20°C et 90°C.
- La version 20 tubes a des emplacements numérotés et peut accueillir soit des tubes de 1,5 ml, soit des tubes de 0,5 ml avec un adaptateur (cat. 780608).
- Peut également contenir des microtubes à centrifuger d’autres fabricants.
Spécification
Rack de microtubes à centrifuger | |
PP |