Learn More
BRAND™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Conçus pour accueillir des microtubes à centrifuger de 1,5 ml, les portoirs pour microtubes à centrifuger sont en polypropylène autoclavable et disposent d’une plage de températures de fonctionnement comprise entre -20°C et +90°C.
Marque: BRAND™ 4341002
Description
Conçus pour accueillir des microtubes à centrifuger de 1,5 ml.Les portoirs pour microtubes à centrifuger BrandTech™ BRAND™ sont en PP autoclavable avec une plage de températures de fonctionnement comprise entre -20°C et +90°C.Les versions à 84 tubes et 128 tubes s’adaptent aux tubes de 1,5 ml et sont empilables avec des marquages alphanumériques, tandis que la version à 20 tubes est dotée de positions numérotées et s’adapte aux tubes de 1,5 ml ou de 0,5 ml avec un adaptateur.
- En polypropylène autoclavable (121°C, 2 bar ; conforme à la norme DIN EN 285).
- Les portoirs pour microtubes à centrifuger BRAND™ sont disponibles en versions 20, 84 et 128 tubes.
- Les versions 84 tubes et 128 tubes peuvent accueillir des tubes de 1,5 ml, elles sont empilables et dotées de marquages alphanumériques
- La plage de températures de fonctionnement se situe entre -20°C et 90°C.
- La version 20 tubes a des emplacements numérotés et peut accueillir soit des tubes de 1,5 ml, soit des tubes de 0,5 ml avec un adaptateur.
- Peut également contenir des microtubes à centrifuger d’autres fabricants.
Spécification
Rack de microtubes à centrifuger | |
Tubes (13 mm) | |
84 |
Rouge | |
PP | |
5/boîte |