Learn More
Merck Filtre à membrane MF-Millipore™, 0,45 μm, quadrillé
Membrane d’esters de cellulose mixte (MCE), hydrophile
Marque: Merck HABG04700
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Membrane d’esters de cellulose mixte (MCE), hydrophile
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
- Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Non autoclavable | |
Noir | |
0,45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Hydrophile | |
100Pack | |
150 µm | |
Hydrophile | |
47 mm |
≥ 2,2 bars, air avec eau | |
Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) | |
Non stérile | |
4 L/min/cm2 | |
Quadrillé | |
100 / boîte | |
Membranes filtrantes | |
47 mm |
Sécurité et traitement
- MF-Millipore Membrane Filter, 0.45
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: octylphenol polyethoxyethanol