Learn More
Merck Filtre à membrane MF-Millipore™, 0,45 μm, quadrillé
Membrane d’esters de cellulose mixte (MCE), hydrophile
Marque: Merck HAWG01300
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.10000kg
Description
Membrane d’esters de cellulose mixte (MCE), hydrophile
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
- Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) | |
0,45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Hydrophile | |
100Pack | |
150 µm | |
Hydrophile | |
13 mm |
≥ 1,8 bars, air avec eau | |
Membrane | |
Cellulose | |
Non stérile | |
4 L/min/cm2 | |
Quadrillé | |
100 / boîte | |
Membranes filtrantes | |
13 mm |