Learn More
METTLER TOLEDO™ pH / conductivité / oxygène dissous / ionomètres portatifs
Étanche à l’eau et à la poussière, instrument de mesure classé IP67 pour les mesures portables ou sur le terrain. Instruments de mesure portables compatibles avec le pH, les électrodes sélectives d’ions, de conductivité, d’oxygène dissous et d’ions.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30207959
1110.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Instrument de mesure, clip pour électrode, InLab 605-ISM, comprimés à oxygène zéro, instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité et piles.
Description
- Anti-poussière
- Étanche
- Classé IP67
- pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
- Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel
- Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (en fonction du modèle)
- Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
- Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Spécification
±0,2 mg/l dans la plage de 0 à 15 mg/l ; ±10 % dans la plage de 15 à 60 mg/l | |
4 x 1,5 V AA ou 1,3 V NiMH acc. | |
200 (mémoire) | |
Monocanal | |
IP 67 | |
0°C à 60°C | |
Électrode polarographique InLab 605-ISM d’oxygène dissous / de température | |
Chinois, chinois (TW), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, hongrois, Indonésien, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, thaï, turc, vietnamien | |
0,1 à 600% | |
500 à 1100 mbar | |
Appareil de mesure de l’oxygène dissout Seven2Go S4 :Kit Standard | |
0,01 | |
270 g |
250 à 400 h | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
Kit S4-Std de l’appareil de mesure de l’oxygène dissout Seven2Go | |
LCD | |
0,1 à 600% | |
Convient parfaitement aux échantillons aqueux, aux boissons alcoolisées et non alcoolisées. | |
BNC (1012 Ohm)/RCA (cinch) (capteur) | |
Canal unique ; oxygène dissous (OD) | |
0,1 | |
1 | |
0,01 à 50,00 mg/l (ppm) | |
222 x 70 x 35 mm |