Learn More
METTLER TOLEDO™ pH / conductivité / oxygène dissous / ionomètres portatifs
Étanche à l’eau et à la poussière, instrument de mesure classé IP67 pour les mesures portables ou sur le terrain. Instruments de mesure portables compatibles avec le pH, les électrodes sélectives d’ions, de conductivité, d’oxygène dissous et d’ions.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51302661
2035.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Anti-poussière
- Étanche
- Classé IP67
- pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
- Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel pour Seven2Go Pro uniquement
- Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (selon le modèle) pour Seven2Go Pro uniquement
- Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
- Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Spécification
IR vers imprimante ou PC via RS232 ou USB | |
± 0,002 | |
5 | |
IP 67 | |
-2 à 19,999 | |
Instrument de mesure de laboratoire | |
Double canal ; pH / ORP/ ion, OD | |
0,1mV | |
32° à 104°F | |
0,1°C | |
8,66 po | |
3,54 in | |
1,77 in |
±0.1mV | |
4 x AA | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
-1999 à 1999 mV | |
0,001 | |
BNC (>1012 ohms), RCA (Cinch), (les deux IP67) | |
Instrument de mesure uniquement | |
±0,2°C | |
0 à 40°C | |
8,66 x 3,54 x 1,77 po (22 x 9 x 4,5cm) | |
22 cm | |
9 cm | |
4,5 cm |