Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre portatif pour pH / ISE / conductivité / oxygène dissous Orion Star™ A329
Mesurez le pH, la concentration ionique, la conductivité, l’oxygène dissous et la température avec précision grâce à l’instrument de mesure portable pour pH / ISE / conductivité / RDO / OD Scientific™ Orion™ Star A329329
Marque: Thermo Scientific™ STARA3295
2558.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bénéficiez d’une grande précision et de performances optimales partout où vous en avez besoin grâce au multimètre portable pour pH, ISE, conductivité, OD et RDO Thermo Scientific™ Orion™ Star A329, conçu pour une large gamme de tests du pH, de la concentration ionique, de la conductivité, de l’oxygène dissous et de la température ainsi que pour des applications sur le terrain. Évaluez des échantillons dans les endroits les plus exigeants en utilisant cet appareil de mesure étanche doté d’un boîtier IP67. Utilisez les trois canaux pour mesurer simultanément le pH, la conductivité et l’OD ou visualisez chaque canal séparément. Consignez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les vers une imprimante ou un ordinateur.
- Un plus grand confort d’utilisation associé aux avantages d’un pH-mètre/instrument de mesure d’ISE, d’un conductimètre et d’un instrument de mesure de l’oxygène dissous dans un système simple à utiliser
- Mesurez le pH, la concentration ionique, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température sur le premier canal ; mesurez la conductivité, les TDS, la salinité ou la résistivité avec la température sur le deuxième canal et mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température à l’aide de sondes OD optiques RDO ou de sondes OD polarographiques sur le troisième canal
- Affichez facilement des mesures individuelles sur un affichage plein écran et basculez rapidement vers un écran divisé pour visualiser plusieurs mesures simultanément
- Effectuez des étalonnages du pH et de l’ISE jusqu’à cinq points avec une option de modification de l’étalonnage permettant de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Effectuez jusqu’à cinq points d’étalonnage de la conductivité
- Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesures sans avoir besoin de réétalonner
- Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5°C, 10°C, 15°C, 20°C ou 25°C
- Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro
- Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 5000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Spécification
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) | |
± 6 mmHg | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
± 0,002 | |
± 0,1 mg / L jusqu’à 8 mg / L, ± 0,2 mg / L de 8 à 20 mg / L, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg / L | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
Pente segmentée (point à point), correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration | |
Oui, sélectionnable | |
800 heures | |
pH avec option de modification de l’étalonnage, concentration ionique (ISE) avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif | |
Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point | |
1 à 5 | |
0,001 à 199,9 cm-1 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
Kit d’instrument de mesure portatif de pH/ISE/conductivité/ODR/OD Orion Star A329 avec électrode de pH/ATC à gel à faible entretien ROSS Ultra Triode, capteur de conductivité à 4 cellules DuraProbe, capteur d’OD optique d’ODR, solutions, boîtier de protection et mallette de transport | |
Écran graphique LCD rétroéclairé | |
pH, mV, mV relatif (RmV) ou rH avec température ; conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec t, mV, Relative mV, TDS, ORP with Temperature, Salinity, Conductivity, Resistivity with Temperature | |
0,001 μS/cm à 3000 mS/cm | |
-2,000 à 20,000 | |
0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt | |
0,0001 minimum, 1 à 3 chiffres significatifs (sélectionnables par l’utilisateur) | |
-5,0°C à +105,0°C | |
BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (capteur de conductivité avec sonde de température ATC ou de température intégrée), MiniDIN 9 broches (capteur d’OD polarographique ou d’ODR optique avec température intégrée) | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
0,1, saturation de 1 % | |
±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément) | |
1 mmHg | |
± 2000,0 mV | |
0,00 à 50,00 mg/l | |
5 à 85 % sans condensation | |
0,1 mV | |
0,01, 0,1 mg/L | |
0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique | |
0,0 à 45,0 ppt, correction automatique à l’aide de la mesure de conductivité ou de l’entrée manuelle de la salinité de l’échantillon | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
± 0,1°C | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
5, 10, 15, 20, 25°C. | |
22,0°F à 221,0° F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.) | |
0,5 kg |
USB, RS232 | |
0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
± 0,2 mg/L ou ± 2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle | |
Quatre piles AA (incluses) | |
Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro | |
Jusqu’à 5 | |
1 à 5 | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
5000 avec horodatage | |
3 | |
IP 67 | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
±2000,0 mV | |
2 ohms à 100,0 meg-ohms | |
0,001 à 200,0 ppm | |
0,1, 0,01, 0,001 pH | |
Appareil de mesure Star A329 de pH/ISE/conductivité/RDO/OD avec piles ; électrode de pH/ATC en époxy remplie de gel 8107UWMMD ROSS avec câble de 3 mètres ; sonde de conductivité en époxy 013010MD DuraProbe avec 4 sondes (K=0,475) avec câble de 3 mètres ; sonde OD optique 087010MD RDO avec câble de 3 mètres | |
pH 7,000 | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Instrument de mesure de pH/ISE/mV/RmV/rH/conductivité/TDS/salinité/résistivité/ODR optique/oxygène dissous/température Orion Star A329 | |
±2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ±10 % de saturation > 200 % de saturation | |
Saturation de 0,0 à 500,0 % | |
0,1, 1 % de saturation | |
400 à 850 mmHg | |
0,0001 à 19900 avec des unités sélectionnables de ppm, masse molaire, mg/l, %, ppb ou sans unité | |
0,00 à 90,00 mg/l | |
± 2000,0 mV | |
0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs | |
0,01, 0,1 mg/L | |
1 ohm ou 0,1 meg-ohm, sélection automatique | |
0,001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs | |
Salinité (psu) ou eau de mer naturelle (ppt) | |
Linéaire (0,02 à 9,99) | |
Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec avertissement) ou arrêt | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
Étalonnage de température en 1 point | |
0,1°C, 0,1°F | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
1,2 lb |