Learn More
Mettler Toledo™ Modules à membrane ISE combinée perfectION SevenGo™
Permet la détermination rapide et simple de la concentration et de l’activité d’une grande variété d’ions dissous.
384.00€ - 1505.00€
Spécification
Applications | S’écoule librement dans la jonction de manière à la nettoyer de manière optimale entre les mesures. L’électrolyte peut être simplement vidée puis remplie |
---|---|
Type de solution de remplissage | ISA |
Température (impériale) en fonctionnement | 32° à 104°F |
Température (métrique) en fonctionnement | De 0° à 40°C |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11937831
|
Mettler Toledo™
51344821 |
ISE combinée K+ perfectION |
1505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11907941
|
Mettler Toledo™
51344852 |
ISE combinée de NO-3 perfectION |
384.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11987931
|
Mettler Toledo™
51344850 |
ISE combinée de Ca-2 perfectION |
384.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Électrodes combinées sélectives d’ions
- Disponibles avec une matrice polymère ou une membrane à état solide adaptées à la détermination précise d’ions spécifiques
- Corps en époxy
- 4.75 po de long (120 mm) et 0.5 po (12 mm) de diamètre
Remarque
Ne pas utiliser avec de l’éthanol
Spécification
S’écoule librement dans la jonction de manière à la nettoyer de manière optimale entre les mesures. L’électrolyte peut être simplement vidée puis remplie | |
ISA | |
32° à 104°F | |
De 0° à 40°C |