Learn More
Mettler Toledo™ Modules à membrane ISE mixtes SevenGo™ perfectION
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ISE combinée K+ perfectION
ISE combinée de Ca-2 perfectION
ISE combinée de NO-3 perfectION
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Permet de déterminer avec précision et de remplacer les membranes pour une mesure optimale des ions.
- Électrode combinée sélective d’ions
- Membrane polymère
- Connecteur Lemo
Spécification
Specifications
| Applications | S’écoule librement dans la jonction de manière à la nettoyer de manière optimale entre les mesures. L’électrolyte peut être simplement vidée puis remplie |
| Types de connecteurs | BNC |
| Type de solution de remplissage | ISA |
| Longueur (impériale) du câble | 3.9 pieds |
| Longueur (métrique) du câble | 1,2m |
| Température (impériale) en fonctionnement | 32° à 104°F |
| À utiliser avec (équipement) | ISE combinée de Ca-2 perfectION |
| Température (métrique) en fonctionnement | De 0° à 40°C |
| Type | Module de membrane ISE combinée |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction