Learn More
Mettler Toledo™ Modules à membrane ISE combinée perfectION SevenGo™
Permet la détermination rapide et simple de la concentration et de l’activité d’une grande variété d’ions dissous.
Marque: Mettler Toledo™ 51344852
364.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Permet de déterminer avec précision et de remplacer les membranes pour une mesure optimale des ions.
- Électrode combinée sélective d’ions
- Membrane polymère
- Connecteur Lemo
Spécification
S’écoule librement dans la jonction de manière à la nettoyer de manière optimale entre les mesures. L’électrolyte peut être simplement vidée puis remplie | |
ISA | |
Module à membrane ISE combinée | |
De 0° à 40°C |
Lemo | |
32° à 104°F | |
ISE combinée de NO-3 perfectION |