Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées de pH et de pH/ATC série économique
Excellent rapport prix / performance. Les électrodes combinées de pH et de pH / compensation automatique de la température Mettler Toledo Economy Series offrent une alternative rentable pour les applications moins exigeantes.
135.00€ - 269.00€
Spécification
Types de connecteurs | BNC |
---|---|
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
À utiliser avec (équipement) | pH-mètre |
Température (impériale) en fonctionnement | 0°F à 176°F |
Gamme de température (métrique) | 0°C à 100°C |
Code produit | Marque | Jonction | Matériau | Type de solution de remplissage | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jonction | Matériau | Type de solution de remplissage | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10075621
|
Mettler Toledo™
51340242 |
céramique | Polysulfone / POM | Gel | LE438 Economy |
254.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
11997761
|
Mettler Toledo™
51340330 |
céramique | Polysulfone / POM | Gel | LE407 Economy |
135.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10181713
|
Mettler Toledo™
51340331 |
céramique | Verre | KCl 3 mol/L | LE409 Economy |
158.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
11907771
|
Mettler Toledo™
51340332 |
Manchon en verre/téflon | Verre | KCl 3 mol/L | LE420 Economy |
217.33€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10536655
|
Mettler Toledo™
51340333 |
céramique | Verre | Gel | LE427 Economy |
269.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- pH : 0 à 14
- Plage de températuer : 0 à 80C (sauf LE427, 0C à 50C)
- Électrolyte en gel sans entretien (LE407, LE427, LE438)
- Électrolyte rechargeable (LE409, LE420)
Specifications
BNC | |
pH-mètre | |
0°C à 100°C |
0°C à 80°C | |
0°F à 176°F | |
47 in |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Mettler Toledo™ Électrodes combinées de pH et de pH/ATC série économique