Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées de pH et de pH/ATC série économique
Code produit. 10181713 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Modèle:
LE407 Economy
LE409 Economy
LE420 Economy
LE427 Economy
LE438 Economy
Jonction:
Manchon en verre/téflon
céramique
Matériau:
Polysulfone / POM
Verre
Type de solution de remplissage:
Gel
KCl 3 mol/L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10181713
Marque: Mettler Toledo™ 51340331
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellent rapport prix / performance. Les électrodes combinées de pH et de pH / compensation automatique de la température Mettler Toledo Economy Series offrent une alternative rentable pour les applications moins exigeantes.
  • pH : 0 à 14
  • Plage de températures : 0° À 80°C (à l’exc. du LE427, 0° à 50°C)
  • Gel électrolytique sans entretien (LE407, LE427, LE438)
  • Électrolyte rechargeable (LE409, LE420)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs BNC
Jonction céramique
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode pH combinée
Type de solution de remplissage KCl 3 mol/L
À utiliser avec (application) Utilisée pour des mesures précises et rapides pour un large éventail de types d’échantillons et de solutions sales
À utiliser avec (équipement) pH-mètre
Référence interne ARGENTHAL
Modèle LE409 Economy
Température (impériale) en fonctionnement 0°F à 176°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (impériale) 4,7 in
Longueur (impériale) du câble 47 in
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 12 mm