Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées de pH et de pH/ATC série économique
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Modèle:
LE407 Economy
LE409 Economy
LE420 Economy
LE427 Economy
LE438 Economy
Jonction:
Manchon en verre/téflon
céramique
Matériau:
Polysulfone / POM
Verre
Type de solution de remplissage:
Gel
KCl 3 mol/L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- pH : 0 à 14
- Plage de températures : 0° À 80°C (à l’exc. du LE427, 0° à 50°C)
- Gel électrolytique sans entretien (LE407, LE427, LE438)
- Électrolyte rechargeable (LE409, LE420)
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC |
| Jonction | Manchon en verre/téflon |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Type | Électrode pH combinée |
| Type de solution de remplissage | KCl 3 mol/L |
| À utiliser avec (application) | Convient aux solutions, émulsions et tampons à faible teneur en hydrogène |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre |
| Référence interne | ARGENTHAL |
| Afficher plus |