Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique, porte-étiquettes
Les supports en plastique à clipser permettent d’identifier facilement le contenu de l’étagère
7.20€ - 34.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Metrotrade; Super Erectatrade;, Super réglabletrade; 2, qwikSLOTtrade;, étagères en fil métallique Drop Mattrade;, étagères à cantilever |
---|---|
Modèle | Solide |
Plage de températures (impériale) | -18 à 120,2deg;F |
Plage de températures (métrique) | –28 à 49deg;C |
Couleur | Gris |
Code produit | Marque | Taille de l’étiquette (impériale) | Taille de l’étiquette (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de l’étiquette (impériale) | Taille de l’étiquette (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11890900
|
Metro™
9990P |
3 x 1,25 po. | 7,5 x 3,2 cm |
7.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15986771
|
Metro™
9990P2 |
19 x 1,25 po. | 48 x 3,2 cm |
16.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15906781
|
Metro™
9990P30 |
25 x 1,25 po. | 63,5 x 3,2 cm |
18.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15916781
|
Metro™
9990P4 |
43 x 1,25 po. | 109,22 x 3,2 cm |
24.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15976771
|
Metro™
9990P1 |
13 x 1,25 po. | 33 x 3,2 cm |
11.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15926781
|
Metro™
9990P5 |
55 x 1,25 po. | 139,5 x 3,2 cm |
34.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15996771
|
Metro™
9990P3 |
31 x 1,25 po. | 72,5 x 3,2 cm |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Choix de trois styles : à montage plat gris solide, à montage plat transparent ou à montage incliné gris solide
- Contient la plupart des étiquettes commerciales de 32 mm (1,25 po)
- Les supports transparents permettent de faire apparaître les étiquettes colorées
- À utiliser uniquement en taille de 3 po avec des étagères à cantilever
Spécification
Metrotrade; Super Erectatrade;, Super réglabletrade; 2, qwikSLOTtrade;, étagères en fil métallique Drop Mattrade;, étagères à cantilever | |
-18 à 120,2deg;F | |
Gris |
Solide | |
–28 à 49deg;C | |
Plastique |