Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique, porte-étiquettes
Les supports en plastique à clipser permettent d’identifier facilement le contenu de l’étagère
Marque: Metro™ 9990P3
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.04800kg
Description
- Gris
- Conservez les étiquettes les plus commerciales de 1,25 po. (32 mm)
- Étiquettes non fournies
Spécification
91,4 cm | |
72,5 x 3,2 cm | |
Solide | |
Metrotrade; Super Erectatrade;, Super réglabletrade; 2, qwikSLOTtrade;, étagères en fil métallique Drop Mattrade;, étagères à cantilever | |
Gris |
-18 à 120,2deg;F | |
36 po | |
–28 à 49deg;C | |
31 x 1,25 po. | |
Plastique |