Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique, porte-étiquettes
Les supports en plastique à clipser permettent d’identifier facilement le contenu de l’étagère
Marque: Metro™ 9990P1
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.02400kg
Description
- Gris
- Conservez les étiquettes les plus commerciales de 1,25 po. (32 mm)
- Étiquettes non fournies
Spécification
45,7 cm | |
33 x 3,2 cm | |
Solide | |
Metrotrade; Super Erectatrade;, Super réglabletrade; 2, qwikSLOTtrade;, étagères en fil métallique Drop Mattrade;, étagères à cantilever | |
Gris |
-18 à 120,2deg;F | |
18 po | |
–28 à 49deg;C | |
13 x 1,25 po. | |
Plastique |