Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, finition en acier inox
Transformez votre entreposage en laboratoire ou en milieu de travail selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique en finition acier inox Metro Super Erecta sont facilement réglables en association avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta
374.00€ - 1165.00€
Spécification
Type de produit | Wire Shelf |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; |
Comprend | Manchons et cales en plastique |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15946611
|
Metro™
1872NS |
45,7 x 183 po. (18 x 72 cm) | 457 mm |
677.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966681
|
Metro™
3048NS |
76 x 121,9 po. (30 x 48 cm) | 760 mm |
744.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946681
|
Metro™
3036NS |
76 x 91,4 po. (30 x 36 cm) | 760 mm |
641.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916671
|
Metro™
2448NS |
61 x 121,9 po. (24 x 48 cm) | 610 mm |
564.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926591
|
Metro™
1824NS |
45,7 x 61 po. (18 x 24 cm) | 457 mm |
374.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976671
|
Metro™
2460NS |
61 x 152,4 po. (24 x 60 cm) | 610 mm |
687.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966601
|
Metro™
1848NS |
45,7 x 121,9 po. (18 x 48 cm) | 457 mm |
447.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986581
|
Metro™
1472NS |
35,5 x 182,9 po. (14 x 72 cm) | 355 mm |
539.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996611
|
Metro™
2124NS |
53 x 63 po (28 x 28 cm) | 530 mm |
434.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986631
|
Metro™
2148NS |
53 x 21,9 po (21 x 48 cm) | 530 mm |
503.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946621
|
Metro™
2130NS |
53 x 76 po. (30 x 30 cm) | 530 mm |
438.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936631
|
Metro™
2142NS |
53 x 106,6 po. (21 x 42 cm) | 530 mm |
503.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986661
|
Metro™
2442NS |
61 x 106,6 po (24 x 42 cm) | 610 mm |
564.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946671
|
Metro™
2454NS |
61 x 137 po. (24 x 54 cm) | 610 mm |
687.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926691
|
Metro™
3072NS |
76 x 182,9 po (30 x 72 cm) | 760 mm |
1000.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916701
|
Metro™
3636NS |
91 x 91 po (36 x 36 cm) | 910 mm |
718.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986701
|
Metro™
3672NS |
91 x 182,9 po. (36 x 72 cm) | 910 mm |
1165.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956701
|
Metro™
3660NS |
91 x 152,4 cm | 910 mm |
979.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussière, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
- Acier inoxydable poli de type 304
- Utilisées pour les applications et environnements les plus agressifs
- Résiste aux applications automatisées de lavage de chariot et d’autoclavage à température élevée
Spécification
Wire Shelf | |
Acier inoxydable | |
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; | |
Manchons et cales en plastique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, finition en acier inox