Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, finition en acier inox
Transformez votre entreposage en laboratoire ou en milieu de travail selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique en finition acier inox Metro Super Erecta sont facilement réglables en association avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta
Marque: Metro™ 2442NS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussière, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
- Acier inoxydable poli de type 304
- Utilisées pour les applications et environnements les plus agressifs
- Résiste aux applications automatisées de lavage de chariot et d’autoclavage à température élevée
Spécification
Wire Shelf | |
24 po | |
61 x 106,6 po (24 x 42 cm) | |
Manchons et cales en plastique |
Acier inoxydable | |
610 mm | |
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, finition en acier inox > l x L : 61 x 106,6cm (24 x 42 po)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu