Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, finition en acier inox
Transformez votre entreposage en laboratoire ou en milieu de travail selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique en finition acier inox Metro Super Erecta sont facilement réglables en association avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta
Marque:  Metro™ 2454NS
Code produit. 15946671
  • 687.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussière, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Acier inoxydable poli de type 304
  • Utilisées pour les applications et environnements les plus agressifs
  • Résiste aux applications automatisées de lavage de chariot et d’autoclavage à température élevée
Spécification
Spécification
Wire Shelf
24 in
61 x 137 po. (24 x 54 cm)
Manchons et cales en plastique
Acier inoxydable
610 mm
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, finition en acier inox > l x L : 61 x 137 cm (24 x 54 po)