Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, finition en acier inox
Click to view available options
:
l x L : 76 x 152,4cm (30 x 60 po)
Description
- La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussière, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
- Acier inoxydable poli de type 304
- Utilisées pour les applications et environnements les plus agressifs
- Résiste aux applications automatisées de lavage de chariot et d’autoclavage à température élevée
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wire Shelf |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Profondeur (impériale) | 30 in |
| Profondeur (métrique) | 760 mm |
| Dimensions (L x l) | 60 x 30 po. (152,4 x 76 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Comprend | Manchons et cales en plastique |
| Longueur (impériale) | 60 po |
| Longueur (métrique) | 152,4 cm |
| Largeur (impériale) | 30 po |
| Afficher plus |