Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, Metroseal 3 avec finition Microban™
Configurez votre entreposage de laboratoire selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique Metro Super Erecta se règlent facilement et l’époxy vert Metroseal 3 avec finition Microban est synonyme de nettoyage facile. Étagères pour une utilisation avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta.
Marque: Metro™ 3060NK3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
- Finition résistante à la corrosion pour les environnements humides ou à haute humidité
- L’antimicrobien est intégré à la finition pour préserver la propreté du produit
Spécification
Wire Shelf | |
30 x 60 in | |
Metroseal 3 avec Microban |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, Metroseal 3 avec finition Microban™ > l x L : 76 x 152,4cm (30 x 60 po)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu