Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique chromée Super Erecta™
Transformez votre entreposage en laboratoire ou en milieu de travail selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique chromé Metro Super Erecta sont facilement réglables en association avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta
Marque:  Metro™ 2442NC
Code produit. 15956661
  • 157.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Finition réelle en nickel-chrome pour un environnement sec, à faible humidité
  • Revêtement en vernis protecteur
Spécification
Spécification
Wire Shelf
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
42 po
800 lb
24 in
Chrome
42 x 24 po. (106,6 x 61 cm)
Manchons et cales en plastique
106,6 cm
363 kg
61 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Metro™ Tablette en treillis métallique chromée Super Erecta™ > l x L : 61 x 106,6cm (24 x 42 po)