Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, Metroseal 3 avec finition Microban™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
14 x 30 in
14 x 36 in
14 x 48 in
14 x 60 in
14 x 72 in
18 x 24 in
18 x 30 in
18 x 36 in
18 x 54 in
18 x 60 in
21 x 24 in
21 x 30 in
21 x 36 in
21 x 42 in
21 x 48 in
21 x 54 in
21 x 72 in
24 x 24 in
24 x 30 in
24 x 36 in
24 x 42 in
24 x 48 in
24 x 54 in
30 x 48 in
30 x 60 in
30 x 72 in
36 x 48 in
36 x 60 in
36 x 72 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
- Finition résistante à la corrosion pour les environnements humides ou à haute humidité
- L’antimicrobien est intégré à la finition pour préserver la propreté du produit
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wire Shelf |
| Dimensions (L x l) | 14 x 30 in |
| Finition | Metroseal 3 avec Microban |