Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique chromée Super Erecta™
Code produit. p-4683753
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 18 po. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 po. (61 x 53 cm)
30 x 21 po. (76 x 53 cm)
30 x 24 po. (76 x 61 cm)
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 po. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 po (91,4 x 61 cm)
36 x 30 po. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 po (91 x 91 cm)
42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 po. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 po. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 po (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 po. (122 x 53 cm)
48 x 36 po. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 po. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 po. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 po (152,4 x 61 cm)
60 x 30 po. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 po. (183 x 53 cm)
72 x 30 po (183 x 76 cm)
72 x 36 po. (183 x 91 cm)
Capacité de charge (impériale):
21 lb
400 lb
600 lb
800 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15956671
Marque: Metro™ 2460NC
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Transformez votre entreposage en laboratoire ou en milieu de travail selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique chromé Metro Super Erecta sont facilement réglables en association avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Finition réelle en nickel-chrome pour un environnement sec, à faible humidité
  • Revêtement en vernis protecteur
Spécification
Type de produit Wire Shelf
Dimensions (L x l) 60 x 24 po (152,4 x 61 cm)
À utiliser avec (équipement) Metro™ Super Erecta™ shelving system
Comprend Manchons et cales en plastique
Longueur (impériale) 60 in.
Longueur (métrique) 152.4 cm
Capacité de charge (impériale) 21 lb
Capacité de charge (métrique) 9.5 kg
Largeur (impériale) 24 in.
Largeur (métrique) 61 cm
Matériau Chrome