Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes à rail supérieur Super Erecta™
Stockage à haute densité et facile d’accès
Marque: Metro™ TTA21K3
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 17.05600kg
Includes:
- Montants de 2185 mm (86 po)
- Matériel de fixation pour connecter l’unité intermédiaire fixe aux rails des deux côtés
Description
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage. Cette conception permet d’avoir des allées ouvertes éliminant ainsi les espaces difficiles à atteindre, donne lieu à un système de stockage interchangeable / modulaire et permet un nettoyage plus facile.
- L’unité intermédiaire fixe permet d’organiser les systèmes de stockage à rail supérieur Super Erecta, Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™
- Montants de 2 185 mm (86 po) de hauteur
Informations sur la commande
Les étagères sont commandées séparément
Spécification
Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux, matériel, manchons fendus | |
21 po | |
8 lb | |
86 po | |
Metroseal 3 avec Microban™ | |
Acier |
3,6 kg | |
Kit d’unité intermédiaire fixe | |
2185 mm | |
Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ | |
53 cm |