Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable™ Super Erecta™ - finition en acier inox
Concevez votre entreposage en fonction des besoins de votre laboratoire. La conception exceptionnelle à fil ouvert de la tablette en treillis métallique Metro Super Adjustable Super Erecta™ permet la libre circulation de l’air et minimise l’accumulation de poussières.
240.72€ - 877.00€
Spécification
Type de produit | Wire Shelf |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade; |
Comprend | Quatre manchons/cales non conducteurs |
Requires:
Montants SiteSelect™ (vendus séparément).
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15906811
|
Metro™
A1824NS |
24 x 18 po. (61 x 45,7 cm) |
387.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15936811
|
Metro™
A1830NS |
30 x 18 po. (76 x 45,7 cm) |
391.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15986811
|
Metro™
A1842NS |
42 x 18 po (106,6 x 45,7 cm) |
464.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15956811
|
Metro™
A1836NS |
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm) |
391.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15906821
|
Metro™
A1848NS |
48 x 18 po. (121,9 x 45,7 cm) |
464.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15966821
|
Metro™
A1860NS |
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm) |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15986841
|
Metro™
A2436NS |
36 x 24 po (91,4 x 61 cm) |
483.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15916861
|
Metro™
A2472NS |
72 x 24 po. (182,9 x 61 cm) |
877.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15966851
|
Metro™
A2454NS |
54 x 24 po. (137 x 61 cm) |
708.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15936851
|
Metro™
A2448NS |
48 x 24 po. (121,9 x 61 cm) |
580.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15986851
|
Metro™
A2460NS |
60 x 24 po. (152,4 x 61 cm) |
708.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15936821
|
Metro™
A1854NS |
54 x 18 po. (137 x 45,7 cm) |
585.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15996821
|
Metro™
A1872NS |
72 x 18 po (182,9 x 45,7 cm) |
692.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15916841
|
Metro™
A2172NS |
72 x 21 po. (182,9 x 53 cm) |
831.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15996791
|
Metro™
A1430NS |
30 x 14 po. (76,2 x 35,5 cm) |
330.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15976791
|
Metro™
A1424NS |
24 x 14 po (61 x 35,5 cm) |
320.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15926801
|
Metro™
A1436NS |
36 x 14 po. (91,4 x 35,5 cm) |
330.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15916831
|
Metro™
A2124NS |
24 x 2 po (61 x 53 cm) |
459.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15966801
|
Metro™
A1448NS |
48 x 14 po. (122 x 35,5 cm) |
399.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15946801
|
Metro™
A1442NS |
42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm) |
399.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15936831
|
Metro™
A2130NS |
30 x 2 po. (76,2 x 53 cm) |
464.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15976831
|
Metro™
A2154NS |
54 x 2 po. (137 x 53 cm) |
703.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15936841
|
Metro™
A2424NS |
24 x 24 po (61 x 61 cm) |
475.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15916851
|
Metro™
A2442NS |
42 x 24 po. (106,6 x 61 cm) |
580.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15926861
|
Metro™
A3036NS |
36 x 30 in. (91.4 x 76.2 cm) | N/A | N/A | N/A | |||||
15936861
|
Metro™
A3048NS |
48 x 30 in. (122 x 76.2 cm) | N/A | N/A | N/A | |||||
15956861
|
Metro™
A3660NS |
60 x 36 in. (152.4 x 91.4 cm) | N/A | N/A | N/A | |||||
15946861
|
Metro™
A3072NS |
72 x 30 in. (183 x 76.2 cm) | N/A | N/A | N/A | |||||
15966861
|
Metro™
A3672NS |
72 x 36 in. (183 x 91.4 cm) | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Les étagères sont réglables par incréments de 1 po et sont équipées d’un système de déverrouillage brevetés sur les côtés
- Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
- Montage rapide sans outils
- Les unités assemblées ne sont pas conductrices
- Résistance à la corrosion maximale
- La surface non poreuse se nettoie facilement
- Associables avec les montants et accessoires fixes ou mobiles Super Erecta pour créer des configurations personnalisées pour le entreposage et le transport
- Le système breveté de déverrouillage sur les côtés permet un réglage facile de la hauteur
- Positionnement personnalisable des étagères pour une densité d’entreposage maximale
Capacité :
- Largeur des étagères jusqu’à 48 po ; capacité de 800 lbs par étagère (uniformément répartie)
- Étagères plus larges que 48 po ; 600 lb par étagère (uniformément réparties)
Garantie
Un an
Spécification
Wire Shelf | |
Acier inoxydable | |
Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade; | |
Quatre manchons/cales non conducteurs |