Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable™ Super Erecta™ - finition en acier inox
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 14 po (61 x 35,5 cm)
24 x 18 po. (61 x 45,7 cm)
24 x 24 po (61 x 61 cm)
24 x 2 po (61 x 53 cm)
30 x 14 po. (76,2 x 35,5 cm)
30 x 18 po. (76 x 45,7 cm)
30 x 2 po. (76,2 x 53 cm)
36 x 30 po (91,4 x 76,2 cm)
36 x 14 po. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 po (91,4 x 61 cm)
42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 po (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 po. (106,6 x 61 cm)
48 x 30 po (122 x 76,2 cm)
48 x 14 po. (122 x 35,5 cm)
48 x 18 po. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 po. (121,9 x 61 cm)
54 x 18 po. (137 x 45,7 cm)
54 x 24 po. (137 x 61 cm)
54 x 2 po. (137 x 53 cm)
60 x 36 po (152,4 x 91,4 cm)
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 po. (152,4 x 61 cm)
72 x 30 po (183 x 76,2 cm)
72 x 36 po (183 x 91,4 cm)
72 x 18 po (182,9 x 45,7 cm)
72 x 21 po. (182,9 x 53 cm)
72 x 24 po. (182,9 x 61 cm)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Un paquet de cales non conductrices (quatre paires).
Requires
Montants SiteSelect™ (vendus séparément).
- Les étagères sont réglables par incréments de 1 po et sont équipées d’un système de déverrouillage brevetés sur les côtés
- Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
- Montage rapide sans outils
- Les unités assemblées ne sont pas conductrices
- Résistance à la corrosion maximale
- La surface non poreuse se nettoie facilement
- Associables avec les montants et accessoires fixes ou mobiles Super Erecta pour créer des configurations personnalisées pour le entreposage et le transport
- Le système breveté de déverrouillage sur les côtés permet un réglage facile de la hauteur
- Positionnement personnalisable des étagères pour une densité d’entreposage maximale
- Garantie de 1 an
Capacité :
- Largeur des étagères jusqu’à 48 po ; capacité de 800 lbs par étagère (uniformément répartie)
- Étagères plus larges que 48 po ; 600 lb par étagère (uniformément réparties)
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wire Shelf |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l) | 30 x 2 po. (76,2 x 53 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Comprend | Quatre manchons/cales non conducteurs |
| Longueur (impériale) | 30 in |
| Longueur (métrique) | 76,2 cm |
| Largeur (impériale) | 2 po |
| Largeur (métrique) | 53 cm |